Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences™ 374-125-2M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15680725
  • 486.00 CHF / 152 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
  • Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
1/8 in.
C-Flex
6.4 mm
152.4 m
1.6 mm
Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Unsteril
60 (Shore A)
Zugfestigkeit: 1190 psi
Schläuche
Autoklavierbar
3.2 mm
1/4 in.
500 ft.
0.062 Zoll
915 %
-45 °C
Durchscheinend
Flexibel
135 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel > Innendurchmesser x Außendurchmesser: 1/8x1/4 in, 500 ft. Spule