Learn More
BU 224 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18034092
Zum Warenkorb hinzufügen
BU 224 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18034092
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18034092
Marke: Tocris Bioscience 0725/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent, selective I2 ligand. Putative antagonist
High affinity ligand for the imidazoline I2 binding site (Ki = 2.1 nM). Putative I2 antagonist; antagonizes the effects of imidazoline ligands on morphine antinociception. Produces ipsiversive rotational behavior in rats with a full 6-OHDA lesion of the nigrostriatal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205437-64-5
Summenformel C12H12ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 233.699
InChI-Schlüssel DDFHQXAQWZWRSQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11957470
IUPAC-Name 2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoline;hydrochloride
SMILES C1CN=C(N1)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BU 224 hydrochloride
Menge 50 mg
Synonym bu224 hydrochloride, bu 224 hydrochloride, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride, bu224 hydrochloride, solid, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl-quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride 1:1
Formelmasse 233.7
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BU 224 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >