Learn More
Benzamidin-Hydrochlorid-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549630
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206752-36-5, 1670-14-0
Summenformel C7H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00066285
InChI-Schlüssel LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
IUPAC-Name [amino(phenyl)methylidene]azanium
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamidine hydrochloride hydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80°C to 86°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCl·xH2O
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamidine hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.