Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektroden
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
1410.00 CHF - 1955.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Pinzettenförmige Elektrode
Elektrodenform Rund
Menge Je 1
Spitzentyp Pinzettenförmig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15487320
Unterlagen ansehen
BTX™
450486
1 mm Platin
1700.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15497320
Unterlagen ansehen
BTX™
450487
3 mm Platin
1760.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15417330
Unterlagen ansehen
BTX™
450489
5 mm Platin
1845.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15407330
Unterlagen ansehen
BTX™
450488
7 mm Platin
1955.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15477260
Unterlagen ansehen
BTX™
450118
7 mm Edelstahl
1410.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15487260
Unterlagen ansehen
BTX™
450119
10 mm Edelstahl
1410.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus einer mit Scheibenelektroden aus Edelstahl modifizierten 11.5 cm-Standardpinzette.
  • Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
  • Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
  • Kann leicht gereinigt werden
Bestellinformation
Tweerzertrode Kits (Kat.- Nr. BTX450486 ) und zusätzliches Kabel (BTX524 ) auch separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
BTX-Elektroporation
Rund
Pinzettenförmig
Unsteril
Pinzettenförmige Elektrode
Je 1
11,2 cm
Rechteckwelle
Dokumentation
Product Certifications
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.