Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektroden
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
Marke:  BTX™ 450486
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15487320
  • 1700.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bestehend aus einer Standard 11.5 cm-Pinzette, modifiziert mit Scheibenelektroden aus Edelstahl oder Platin an der Spitze
  • Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
  • Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
  • Kann leicht gereinigt werden
Kits werden mit BTX524-Koaxialkabel für den Anschluss an Elektroporationsgeneratoren geliefert
Bestellinformation
Tweerzertrode Kits (Kat.- Nr. BTX450486 ) und zusätzliches Kabel (BTX524 ) auch separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
In-Vivo-Anwendungen, einschließlich bei der In-Utero- und Ex-vivo-Gentransfektion, Eletroporationstherapie und transdermale Verabreichung von Medikamenten.
Platin
Pinzettenförmige Elektrode
Tweezertrode Platin-Pinzette, 1 mm Durchmesser
1 mm
0.47 in.
41 bis 104 °F
1 μs bis 200 ms
Je 1
Einstellbar: < 1 mm bis > 2 cm
11,2 cm
Bananenkabel
ECM 830, ECM 2001+, Gemini X2 Generator
BTX-Elektroporation
0/200V
0.039 in.
Rund
12 mm
1 s bis 99 h
5°bis 40 °C
20 bis 80 %
Pinzettenförmig
Unsteril
Rechteckwelle
Sonderangebote
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.