Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektroden
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
Marke: BTX™ 450487
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestehend aus einer Standard 11.5 cm-Pinzette, modifiziert mit Scheibenelektroden aus Edelstahl oder Platin an der Spitze
- Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
- Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
- Kann leicht gereinigt werden
Kits werden mit BTX524-Koaxialkabel für den Anschluss an Elektroporationsgeneratoren geliefert
Bestellinformation
Tweerzertrode Kits (Kat.- Nr. BTX450486 ) und zusätzliches Kabel (BTX524 ) auch separat erhältlich.
Spezifikation
In-Vivo-Anwendungen, einschließlich bei der In-Utero- und Ex-vivo-Gentransfektion, Eletroporationstherapie und transdermale Verabreichung von Medikamenten. | |
Platin | |
Pinzettenförmige Elektrode | |
Tweezertrode Platin-Pinzette, 3 mm Durchmesser | |
3 mm | |
0.47 in. | |
41 bis 104 °F | |
1 μs bis 200 ms | |
Je 1 | |
Einstellbar: < 1 mm bis > 2 cm | |
11,2 cm | |
Bananenkabel |
ECM 830, Gemini X2, ECM2001+, Legacy ECM 2001 Generator | |
BTX-Elektroporation | |
0/200V | |
0.118 in. | |
Rund | |
12 mm | |
1 s bis 99 h | |
5°bis 40 °C | |
20 bis 80 % | |
Pinzettenförmig | |
Unsteril | |
Rechteckwelle |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.