Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektroden
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
Marke:  BTX™ 450119
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15487260
  • 1410.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besteht aus einer mit Scheibenelektroden aus Edelstahl modifizierten 11.5 cm-Standardpinzette.
  • Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
  • Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
  • Kann leicht gereinigt werden
Bestellinformation
Tweerzertrode Kits (Kat.- Nr. BTX450486 ) und zusätzliches Kabel (BTX524 ) auch separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
In-Vivo-Anwendungen, einschließlich bei der In-Utero- und Ex-vivo-Gentransfektion, Eletroporationstherapie und transdermale Verabreichung von Medikamenten.
Edelstahl
Pinzettenförmige Elektrode
Tweezertrodes Elektrode, Edelstahl, 10 mm Durchmesser
10 mm
10 μs bis 99 ms in PBS
Pinzettenförmig
Unsteril
Rechteckwelle
ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM2001, Gemini X2
BTX-Elektroporation
0/1000V
0.393 Zoll
Rund
Je 1
11,5 cm
Banane-auf-Standardanschluss
Adapterkabel
Sonderangebote
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.