Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektroden
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
Marke:  BTX™ 450118
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15477260
  • 1410.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besteht aus einer mit Scheibenelektroden aus Edelstahl modifizierten 11.5 cm-Standardpinzette.
  • Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
  • Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
  • Kann leicht gereinigt werden
Bestellinformation
Tweerzertrode Kits (Kat.- Nr. BTX450486 ) und zusätzliches Kabel (BTX524 ) auch separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
In-Vivo-Anwendungen, einschließlich bei der In-Utero- und Ex-vivo-Gentransfektion, Eletroporationstherapie und transdermale Verabreichung von Medikamenten.
Edelstahl
Pinzettenförmige Elektrode
Tweezertrodes Elektrode, Edelstahl, 7 mm Durchmesser
7 mm
10 μs bis 99 ms in PBS
Pinzettenförmig
Unsteril
Rechteckwelle
ECM 830, ECM 2001+, Gemini X2 und Legacy ECM 2001
BTX-Elektroporation
0/1000V
0.27 in.
Rund
Je 1
11,5 cm
Banane-auf-Standardanschluss
Adapterkabel
Sonderangebote
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.