Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau, Indikator Artikelnummer.: 10397750
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau, Indikator
Artikelnummer. 10397750
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10397750
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151360250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-59-5
Summenformel C27H28Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 624.384
MDL-Nummer MFCD00005872
InChI-Schlüssel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue
Schmelzpunkt 204.0°C
Merck Index 15, 1455
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Formelmasse 624.38
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number151361000,151360250,151365000
ChargennummerA0441555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2023 Catalog Number151361000,151360250,151365000
ChargennummerA0399931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number151361000,151360250,151365000
ChargennummerA0413129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number151361000,151360250,151365000
ChargennummerA0407674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number151361000,151360250,151365000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau, Indikator >