Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit montierten Verschlusskappen
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. Dünnwandige 0.2 ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen sind autoklavierbar und RNase-, DNase- und DNA-frei. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten die einheitliche und präzise Wärmeübertragung.
Marke: BRAND™ 781305
37.24 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohne Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten
- Die dünnen, gleichmäßigen Wände ermöglichen eine einheitliche, genaue Wärmeübertragung
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
- Mit den meisten Thermocyclern kompatibel
- Die angebrachten flachen Verschlüsse schließen dicht ab und verhindern so eine Probenverdunstung, lassen sich jedoch einfach öffnen
Spezifikation
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
0,2 ml |
Klar | |
1000 Packung | |
Unsteril | |
Flach | |
Ja | |
Tube | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
5149655 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 781305 |
5149656 | Analysenzertifikat | 02/09/2024 | 781305 |
5143363-01 | Analysenzertifikat | 14/08/2024 | 781305 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16