Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit montierten Verschlusskappen
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. Dünnwandige 0.2 ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen sind autoklavierbar und RNase-, DNase- und DNA-frei. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten die einheitliche und präzise Wärmeübertragung.
76.90 CHF - 79.57 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase- und DNA-frei |
---|---|
Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
Menge | 1000 Packung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10693443
|
BRAND™
781301 |
Rosé |
76.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10571723
|
BRAND™
781302 |
Gelb |
79.57 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10581723
|
BRAND™
781303 |
Grün |
76.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10673253
|
BRAND™
781304 |
Blau |
76.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10161391
|
BRAND™
781305 |
Klar |
79.57 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ohne Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten
- Die dünnen, gleichmäßigen Wände ermöglichen eine einheitliche, genaue Wärmeübertragung
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
- Mit den meisten Thermocyclern kompatibel
- Die angebrachten flachen Verschlüsse schließen dicht ab und verhindern so eine Probenverdunstung, lassen sich jedoch einfach öffnen
Spezifikation
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
1000 Packung | |
Unsteril | |
Flach | |
Ja | |
Tube | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
0,2 ml | |
Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
0,2 ml |