Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke:  BRAND™ 705340
352.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10120352
  • 495.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
  • Individuell einstellbare Fingerstütze
  • Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
  • Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
  • Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
  • Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
  • Lieferung mit Akku und Silikonöl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≤ ± 1,0%, 0,2μl
DIN EN ISO 8655-2
Grau
Transferpette™
2 bis 20 μl
Ergonomisch
0,02 μl
59°F bis 104°F
1 Jahr
Wiederaufladbarer NiMH-Akku
Autoklavierbar
1
Einkanal-Mikroliterpipette
LCD
Ohne AC-Adapter
1
15°C bis 40°C
Videos
  • Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    • Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      • Mehrere Hersteller
        Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
        Aktionscode: 24075
        Gültig bis zum2025-06-30
        Tage
        27
        Stunden
        21
        Minuten
        39
        Sekunden
        6
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten > 2–20 uL; ohne Wechselstromladegerät