Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke:  BRAND™ 705299
371.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10475802
  • 523.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
  • Individuell einstellbare Fingerstütze
  • Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
  • Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
  • Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Gebrauchsfertig: 4000 Pipettierzyklen mit jeder Batterieladung, Batterie-Refresh-Funktion sogar während des Ladevorgangs
  • Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
  • Lieferung mit Akku, Netzteil und Silikonöl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 μL (1,0 %)
DIN EN ISO 8655-2
Keine
Transferpette™
Einkanal-Mikroliterpipette
LCD
Europa AC-Adapter
Wiederaufladbarer NiMH-Akku
Autoklavierbar
1
Ja
0,5 bis 10 μl
Ergonomisch
1
Videos
  • Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    • Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      • Mehrere Hersteller
        Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
        Aktionscode: 24075
        Gültig bis zum2025-06-30
        Tage
        30
        Stunden
        20
        Minuten
        6
        Sekunden
        13
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten > Volumenbereich (metrisch): 0.5 bis 10 μl, Farbcode: Keiner, Lieferumfang: Wechselstromadapter für Europa