Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Marke:  Eppendorf™ 4861000015
748.73 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10584585
  • 788.14 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±2,5 % bei ±0,025μL/1μL, ±1,5 % bei ±0,075μL/5μL, ±1 % bei ±0,1μ
20μL epT.I.P.S™ Pipettenspitze
epT.I.P.S. Pipettenspitze (20 μl)
Xplorer
0,5 bis 10 μl
20μL epT.I.P.S™ Pipettenspitze
0,01 μl
8
5 °C bis 40 °C
Lithium-Ion
Mittelgrau
1
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus, Akku und Ladegerät
Ja
41 bis 104 °F
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch > Einkanalig; mittelgrau; Volumenbereich: 0,5-10 μl