Learn More
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen für Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
Passen Sie die aktuellen Modelle Dispensette™ Seripettor™, Titertte™ und QuikSip™ an gängige Flaschengrößen an.
Marke:  BRAND™ 704429
14.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10078740
  • 17.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Dispensette™ seripettor™ Titrette™ und QuikSip™ Flaschenaufsatzspendern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschen-Gewindeadapter
Polypropylen
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ und QuikSip™
GL 32/NS 29/32
Name des Produkts
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen für Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser > Für NS-29/32 Schliffmanschette