Learn More
Heidolph instruments Silikonschläuche
Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie.Heidolph™ Silikonschläuche sind sehr glatt, biokompatibel und inert.
Marke: Heidolph instruments 525-30027-00
33.25 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
- Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
- Gute Fließeigenschaften.
- Hohe Temperaturstabilität
- Absolut inert, Weichmacher-frei.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
2,5 mm | |
4,8 |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
0,8/1,8 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13