Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Titrator 5, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical K/2200/17
278.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10172050
  • 412.00 CHF / 2.50 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Aqualine™ Titrant 5
Karl Fischer Reagent
2.5 L
64°C
Flüssig
CH4O
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methanol
Farblos
Pyridine free
5.0mg of water/mL min.
Bernsteinfarbene Glasflasche
> 1.0
MFCD00004595
CO
32.04
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    10
    Minuten
    52
    Sekunden
    7
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    56
    Stunden
    10
    Minuten
    52
    Sekunden
    7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Fischer Aqualine™ Titrator 5, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical > 2.5 l, Flasche aus Braunglas