Learn More
BRAND™ macro Pipettierhelfer
Für die gesamte Bandbreite der Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200ml! BrandTech™ Macro Pipettierhilfen sorgen für einen besseren Luftfluss und müheloses Zusammendrücken des Saugbalgs. Mit einem einzigen Bedienhebel werden Aufnahme, Meniskuseinstellung und Abgabe kontrolliert. Ein hydrophober, austauschbarer 3μm-Membranfilter schützt das System gegen eindringende Flüssigkeit (Ersatzfilter inklusive). Autoklavierbar bei 121 °C.
Marke:  BRAND™ 26201
63.29 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15139403
  • 79.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hält und füllt alle serologischen und Vollpipetten von 0.10 bis 200 ml. Der BrandTech™ Macro Pipettierhelfer sorgt für einen besseren Luftstrom und so eine mühelose Balgkompression. Ein einzelner Pipettierhebel steuert das Befüllen, die Meniskuseinstellung und die Entladung. Der eingebaute, austauschbare, hydrophobe 3μ m-Filter (Ersatz im Lieferumfang enthalten) begrenzt die Überansaugung von Flüssigkeiten in das Ventilsystem. Autoklavierbar bei 121° C.
Der ergonomische Pipetten-Controller besitzt ein einzigartiges Ventilsystem, das einen besseren Luftstrom für eine mühelose Blasebalgkompression bietet.
  • Hält alle volumetrischen und serologischen Pipetten von 0.10 bis 200 ml fest und befüllt sie
  • Ein einziger Pipettierhebel kontrolliert das Befüllen, Einstellen des Meniskus und Entleeren
  • Der praktische Ausblaskolben über dem Hebel erlaubt ein akkurates Dosieren mit Ausblaspipetten
  • Einfach zu verwendende Steuerungen und geringes Gewicht (106 g) verringert die Belastung bei wiederholtem Pipettieren
  • Integrierter, austauschbarer hydrophober Filter von 3 μ (Ersatzteil inklusive) schränkt das zu starke Ansaugen von Flüssigkeiten in das Ventilsystem ein
  • Der Pipettenadapter aus Silikon ist austauschbar
  • Das gesamte Instrument ist bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
  • Auswahl zwischen vier Farben
  • Auslaufzeiten sind für Glaswaren der Klasse A geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Pipettierhilfe
Serologische Pipetten
Grün
0,1 bis 200 ml
Je 1
Name des Produkts
BRAND™ macro Pipettierhelfer > Farbe:Grün; bis zu 200 ml