Learn More
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulatorpuffer A
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marke: Thermo Scientific™ PV4384
Beschreibung
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Spezifikation
LanghaScreen™ Nukleäre Rezeptoren-Kofaktor-Interaktionsassays | |
TR-FRET Koregulator-Puffer A kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20-30 °C) gelagert werden. | |
Flüssigkeit |
TR-FRET Koregulatorpuffer A, 25 ml, flüssig, pH-Wert 7,5, Lagerung bei 20 bis 30 °C, Versandbedingungen: Raumtemperatur oder auf Nass oder Trockeneis, wasserlöslich, Verwendung für Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung | |
25 ml | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis |