Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrat H+ HPLC-Säulen
Diese LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern.
Marke:  Thermo Scientific™ 69708-254080
1707.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11517541
  • 1720.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Kohlenhydrat H+-LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.
  • Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
  • Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
  • Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC-MS
725 psi (50 bar)
1 bis 11
L19
Sphärisches, mikroporöses Polymer
Ligandenaustausch
4 mm
250 mm
8 μm
90 °C
Ca2+-Gegenion
Kohlenhydratanalyse
Analysesäule
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrat H+ HPLC-Säulen > Analytische Säule; Zuckeralkohole; 4 x 250 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.