Learn More
BRAND™ macro Pipettierhelfer
Für die gesamte Bandbreite der Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200ml! BrandTech™ Macro Pipettierhilfen sorgen für einen besseren Luftfluss und müheloses Zusammendrücken des Saugbalgs. Mit einem einzigen Bedienhebel werden Aufnahme, Meniskuseinstellung und Abgabe kontrolliert. Ein hydrophober, austauschbarer 3μm-Membranfilter schützt das System gegen eindringende Flüssigkeit (Ersatzfilter inklusive). Autoklavierbar bei 121 °C.
79.25 CHF - 81.75 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Typ | Pipettierhilfe |
Volumen (metrisch) | 0,1 bis 200 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Serologische Pipetten |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15189393
|
BRAND™
26200 |
Grau |
79.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15199393
|
BRAND™
26203 |
Magenta |
81.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15129403
|
BRAND™
26202 |
Blau |
80.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15139403
|
BRAND™
26201 |
Grün |
79.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Hält und füllt alle serologischen und Vollpipetten von 0.10 bis 200 ml. Der BrandTech™ Macro Pipettierhelfer sorgt für einen besseren Luftstrom und so eine mühelose Balgkompression. Ein einzelner Pipettierhebel steuert das Befüllen, die Meniskuseinstellung und die Entladung. Der eingebaute, austauschbare, hydrophobe 3μ m-Filter (Ersatz im Lieferumfang enthalten) begrenzt die Überansaugung von Flüssigkeiten in das Ventilsystem. Autoklavierbar bei 121° C.
Der ergonomische Pipetten-Controller besitzt ein einzigartiges Ventilsystem, das einen besseren Luftstrom für eine mühelose Blasebalgkompression bietet.
- Hält alle volumetrischen und serologischen Pipetten von 0.10 bis 200 ml fest und befüllt sie
- Ein einziger Pipettierhebel kontrolliert das Befüllen, Einstellen des Meniskus und Entleeren
- Der praktische Ausblaskolben über dem Hebel erlaubt ein akkurates Dosieren mit Ausblaspipetten
- Einfach zu verwendende Steuerungen und geringes Gewicht (106 g) verringert die Belastung bei wiederholtem Pipettieren
- Integrierter, austauschbarer hydrophober Filter von 3 μ (Ersatzteil inklusive) schränkt das zu starke Ansaugen von Flüssigkeiten in das Ventilsystem ein
- Der Pipettenadapter aus Silikon ist austauschbar
- Das gesamte Instrument ist bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
- Auswahl zwischen vier Farben
- Auslaufzeiten sind für Glaswaren der Klasse A geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,1 bis 200 ml | |
Je 1 |
Pipettierhilfe | |
Serologische Pipetten |