Learn More
BRAND™ Dispensette™III, Teile und Zubehör für dezentrales Dispensiersystem Dispensette™ Organic
Ermöglicht die Montage der Dispensette™ an einer Wand, an einem Ringständer oder an Labormöbeln. Zu den Zubehörteilen für BrandTech™ Dispensette™III, Dispensette™ Organic Remote Dispenser gehören Gewindeadapter, eine Tisch-/Regalklammer und eine Haltestange für die Wandmontageeinheit.
26.05 CHF - 60.05 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette™ III, Dispensette™ Organic
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10613012
Unterlagen ansehen
BRAND™
704268
Haltestangen-Verbindungsstück für Wandbefestigungseinheit
60.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10643202
Unterlagen ansehen
BRAND™
704272
Tisch-/Regalklemme für Wandbefestigungseinheit
26.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Teile und Zubehör ermöglichen die Montage der Dispensette™ an einer Wand, an einem Ringständer oder an Labormöbeln.
  • Zur genauen Mengendosierung direkt aus Fässern und Nachfüllpackungen.
  • Ein Filter im Fassadapter minimiert das Risiko der Kontamination hochreiner Reagenzien.
  • Ein Schnellverschluss mit integrierten Ventilen ermöglicht einen schnellen Wechsel des Schüttgutbehälters.
  • Das ferngesteuerte Dosiersystem ermöglicht die Lagerung des Fasses in einer Entfernung von bis zu 10 m (30 ft.) von der Dispensette™.
  • Maximale Förderhöhe ca. 1.2 m
Spezifikation
Spezifikation
Dispensette™ III, Dispensette™ Organic
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Dispensette™III, Teile und Zubehör für dezentrales Dispensiersystem Dispensette™ Organic