Learn More
Fisherbrand™ Polyester-Etikett
Für optimale Haftung ohne Brechen unter kryogenen Tiefkühlbedingungen entwickelt. Die Fisherbrand™ Kryogenen Etiketten aus Polyolefin halten selbst extremen Temperaturen, Sieden, Autoklavieren, Ätzmitteln und Zentrifugieren stand, ohne sich dabei abzulösen, einzureißen oder zu zersetzen. Erhältlich auf Rollen oder als Druckerbögen in zwei Größen.
Marke:  Fisherbrand™ HEACRY-2000
48.00 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12388797
  • 59.02 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine sichere, kompromisslose Kennzeichnung von Kryoröhrchen und Mikroröhrchen
  • Einweg-Etiketten aus chemisch inerten, flexiblen Polyolefin-Materialien
  • Acrylklebstoff haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % reine PP-Röhrchen empfohlen) sowie auf Glas und Metallen
  • Die einzigartige Kombination aus Etikett und Klebstoff dehnt sich mit Temperaturschwankungen aus und zieht sich wieder zusammen
  • Vorgeschnittene Abziehetiketten auf 1.000 Etiketten-Rolle 
    • 38 x 19 mm-Etiketten, ideal für die allgemeine Etikettierung
Hält anspruchsvollen Laborumgebungen und Verfahren stand
  • Temperaturbeständig von -196 °C bis +150 °C
    • Bedingungen für die Lagerung in kryogenen Tiefkühlgeräten
    • Flüssig- und Gasphase LN2
    • Wasserbäder bis 100 °C
    • Autoklavieren und Öfen bei moderater Hitze bis 150 °C
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe
  • Zentrifugation
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Polyolefin
Unsteril
1000/Packung
38 x 19 mm
Acryl
Rolle
Rolle
Kennzeichnung für Produkte, die in Verbindung mit Kryolagerung, LN2-Verwendung, Zentrifugation, Autoklavieren, Wasserbädern und Kochen verwendet werden
-196 °C bis +150 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polyester-Etikett > 38 L x 19 mm B