Learn More
Brady™ BBP™ Manipulationssichere Polyesteretiketten mit Silberaufdampfung
BBP™ Manipulationssichere silber-metallisierte Etiketten aus Polyester B-438 sind mit einem permanenten Klebstoff versehen, der nach dem Entfernen einen schachbrettartigen Abdruck hinterlässt.
251.00 CHF - 417.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EG, UL969
Beschreibung Manipulationssichere metallisierte Etiketten für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Acryl, Manipulationssicher
Farbe Silber
Ausführung Matt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11716475
Unterlagen ansehen
Brady™
118014
3 in. 100 ft. (2,01 m)
417.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11731795
Unterlagen ansehen
Brady™
118076
2 in. 1 in.
251.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11741795
Unterlagen ansehen
Brady™
118077
3 in. 1 in.
373.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11731735
Unterlagen ansehen
Brady™
118078
3 in. 2 in.
373.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzipiert für Typen- und Serienschilder, die sowohl hohe Leistung als auch Schutz vor Demontage erfordern
  • Ideal für Produktkennzeichnung, Asset-Nachverfolgung und allgemeine industrielle Kennzeichnung
  • Widersteht Lösungsmitteln und unterschiedlichen Temperaturen
  • Erfordert minimale Handhabung, um vorzeitig freiliegende Schachbrettmuster zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2002/95/EG, UL969
Acryl, Manipulationssicher
Matt
Polyester
Für Ressourcennachverfolgung und allgemeine Kennzeichnung
1
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 bis 37 °C
0,0033 in.
Manipulationssichere metallisierte Etiketten für BBP3x Drucker
Silber
Etikett
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1 Rolle
-40 bis 100 °F
60 lb./in.
0.084 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BBP™ Manipulationssichere Polyesteretiketten mit Silberaufdampfung