Learn More
Sartorius Medien für Sartorius Membranfiltrationseinheiten, in Flaschen
Lysin-Agar-Medien eignen sich zur Bestimmung wilder Hefen
83.10 CHF - 227.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Herstellungsort | Deutschland |
Füllvolumen | 250 mL |
Verpackungsart | Flasche |
Menge | 250 mL |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10440472
|
Sartorius
14157----------A |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen |
179.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11790875
|
Sartorius
14143----------A |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung wilder Hefen |
227.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10544951
|
Sartorius
14144----------A |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung der Gesamtzahl |
192.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10069600
|
Sartorius
14155----------A |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung von Escherichia coli und Coliformen |
83.10 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10475401
|
Sartorius
14148----------A |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung von Laktobazillen, Pediokokken und anderen Organismen, die Bier verderben lassen |
227.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agarmedien in Flaschen sind die kostengünstige Alternative zum Gießen von Platten.
- 250ml-Flaschen, 4 Flaschen pro Box
- Eine wirtschaftliche Lösung zum Einsparen von Zeit und Kosten
- Nach international gültigen Formulierungen
- Gleichbleibende Qualität
Spezifikation
Flüssig | |
250 mL | |
250 mL |
Deutschland | |
Flasche |