Learn More
Sartorius Medien für Sartorius Membranfiltrationseinheiten, in Flaschen
Lysin-Agar-Medien eignen sich zur Bestimmung wilder Hefen
Marke:  Sartorius 14144----------A
166.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24364" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10544951
  • 192.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agarmedien in Flaschen sind die kostengünstige Alternative zum Gießen von Platten.
  • 250ml-Flaschen, 4 Flaschen pro Box
  • Eine wirtschaftliche Lösung zum Einsparen von Zeit und Kosten
  • Nach international gültigen Formulierungen
  • Gleichbleibende Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Nährstoff
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung der Gesamtzahl
250 mL
Deutschland
250 mL
Flasche