Learn More
Sartorius Medien für Sartorius Membranfiltrationseinheiten, in Flaschen
Lysin-Agar-Medien eignen sich zur Bestimmung wilder Hefen
Marke: Sartorius 14155----------A
60.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agarmedien in Flaschen sind die kostengünstige Alternative zum Gießen von Platten.
- 250ml-Flaschen, 4 Flaschen pro Box
- Eine wirtschaftliche Lösung zum Einsparen von Zeit und Kosten
- Nach international gültigen Formulierungen
- Gleichbleibende Qualität
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Flüssig | |
Laktose | |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung von Escherichia coli und Coliformen | |
250 mL |
Deutschland | |
250 mL | |
Flasche |