Learn More
Sartorius Medien für Sartorius Membranfiltrationseinheiten, in Flaschen
Lysin-Agar-Medien eignen sich zur Bestimmung wilder Hefen
Marke:  Sartorius 14143----------A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790875
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agarmedien in Flaschen sind die kostengünstige Alternative zum Gießen von Platten.
  • 250ml-Flaschen, 4 Flaschen pro Box
  • Eine wirtschaftliche Lösung zum Einsparen von Zeit und Kosten
  • Nach international gültigen Formulierungen
  • Gleichbleibende Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Lysin
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung wilder Hefen
250 mL
Deutschland
250 mL
Flasche