Learn More
Sartorius Medien für Sartorius Membranfiltrationseinheiten, in Flaschen
Lysin-Agar-Medien eignen sich zur Bestimmung wilder Hefen
Marke: Sartorius 14148----------A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar. Dies kann für Membranfiltrationsverfahren oder für die direkte Inkubation verwendet werden. Agarmedien in Flaschen sind die kostengünstige Alternative zum Gießen von Platten.
- 250ml-Flaschen, 4 Flaschen pro Box
- Eine wirtschaftliche Lösung zum Einsparen von Zeit und Kosten
- Nach international gültigen Formulierungen
- Gleichbleibende Qualität
Spezifikation
Flüssig | |
VLB-S7-S | |
Membranfiltrationsverfahren oder direkte Inkubation zur Bestimmung von Laktobazillen, Pediokokken und anderen Organismen, die Bier verderben lassen | |
250 mL |
Deutschland | |
250 mL | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X4 250ML MEDIA VLB-S7-S ST
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose