Learn More
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser
Corning™ Flaschenaufsatzspender sind volumetrische Instrumente, die für ein bequemes und sicheres Dispensieren von Flüssigkeiten ohne Reagenzienverlust konzipiert wurden
Marke: Corning™ 6840
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Genaue und reproduzierbare Volumeneinstellung
- Vollständig autoklavierbar zum Schutz vor Kontamination
- Um 360° drehbarer Ventilblock für bequemes Dispensieren mit robusten Flaschenanschlüssen
- Praktischer Ablassschlauch mit 3 Positionen für Dispensierung, Probenrückgewinnung und Entleerung
- Einzigartiges tropffreies System zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz
- Einfache Demontage zur Reinigung
- Einfache Kalibrierung im Labor mit integriertem Rekalibrierungsmechanismus
Spezifikation
± 0,012 ml | |
ISO 8655 | |
2,2 g/cm3 | |
0.25 bis 2.5 ml | |
Glas- und Kunststoffflaschen | |
0,05 mL | |
Unsteril | |
1°bis 40 °C | |
≤ 500 mm2/s |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Grau, Orange | |
Polypropylen, PTFE | |
Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln | |
Kalibrierungswerkzeug, Gewindeadapterset (4 Größen), Teleskopsaugschlauch, Bedienungsanleitung, Leistungszertifikat | |
≤ 0,002 ml | |
33,8 bis 104 °F | |
≤ 500 mbar | |
3 Jahre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser > 0,25 bis 2,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur