Learn More
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender
Robustes und verlässliches Dispensieren; Der Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzdispenser verfügt über ein Rückführventil, über das die Flüssigkeit in die Flasche geleitet wird, um eine blasenfreie Dosierung ohne Reagenzienverlust zu ermöglichen.
Marke: Fisherbrand™ BEAT100
202.37 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Rückführventil
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
- Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
- Der federlose Ventilblock aus PTFE gewährleistet hohe chemische Kompatibilität und blockierungsfreie Ventilfunktion
- Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
- Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
- Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
- Kolben: PTFE und ETP
- Ventilgehäuse: PFA
- Gehäuse des Rückführventils: PFA
- Ventilbaugruppe: Borosilikatglas und Sitz
- Ausgussteil: PTFE
- Aus- und Einlassröhrchen: FEP
- Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
0.6 % (+/-0.600) | |
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min. | |
Borosilikatglas | |
2 ml |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 8655-Normen | |
10 bis 100 ml | |
BEAT-100 |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
18Stunden
16Minuten
25Sekunden
20Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%