Learn More
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender
Robustes und verlässliches Dispensieren; Der Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzdispenser verfügt über ein Rückführventil, über das die Flüssigkeit in die Flasche geleitet wird, um eine blasenfreie Dosierung ohne Reagenzienverlust zu ermöglichen.
Marke:  Fisherbrand™ BEAT2.5
108.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15518901
  • 318.60 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Rückführventil
  • Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
  • Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
  • Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
  • Der federlose Ventilblock aus PTFE gewährleistet hohe chemische Kompatibilität und blockierungsfreie Ventilfunktion
  • Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
  • Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
  • Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
  • Kolben: PTFE und ETP
  • Ventilgehäuse: PFA
  • Gehäuse des Rückführventils: PFA
  • Ventilbaugruppe: Borosilikatglas und Sitz
  • Ausgussteil: PTFE
  • Aus- und Einlassröhrchen: FEP
  • Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Spezifikation
0.6 % (+/-0.015)
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min.
Borosilikatglas
0.05 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 8655-Normen
0,25 bis 2,5 ml
BEAT-2.5
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender > Schrittweite: 0.05 ml; Volumen: 0.25 bis 2.5 ml