Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
24.85 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
Ausführung | Matt |
Enthält | Ausguss |
Typ | Messbecher |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15499083
|
Fisherbrand™
SPFS64030-50 |
50 ml |
59.90 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15409093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-100 |
100 ml |
61.50 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15419093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-150 |
150 ml |
64.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15429093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-250 |
250 ml |
65.34 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15439093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-400 |
400 ml |
67.75 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15449093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-600 |
600 ml |
75.24 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15459093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-800 |
800 ml |
119.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15469093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1.000 ml |
135.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11992223
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1.000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11902233
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15479093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml |
24.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15489093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-3000 |
3000 ml |
48.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11912213
|
Fisherbrand™
SPFS64030-5000 |
5000 ml |
108.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Descripción
- Borosilikatglas
- Große Form
- Graduiert
- Mit Ausguss
- Hergestellt gemäß ISO 3819, DIN 12331
Especificaciones
Durchscheinend | |
Matt | |
Messbecher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
Ausguss | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form