Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ SPFS64030-5000
83.55 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Große Form
- Graduiert
- Mit Ausguss
- Hergestellt gemäß ISO 3819, DIN 12331
Spezifikation
Durchscheinend | |
5000 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
153 mm | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
320 mm | |
Je 1 | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |
FBS024 Fisherbrand Glassware European
DateigrößeVersion: 4.2 MB
FBS024 Fisherbrand Glassware European
DateigrößeVersion: 4.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form > Kapazität: 5000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur