Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ SPFS64030-50
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Große Form
- Graduiert
- Mit Ausguss
- Hergestellt gemäß ISO 3819, DIN 12331
Spezifikation
Durchscheinend | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
70 mm | |
10/Packung | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |
50 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Messbecher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form > Kapazität: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur