Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ SPFS64030-3000
38.12 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Große Form
- Graduiert
- Mit Ausguss
- Hergestellt gemäß ISO 3819, DIN 12331
Spezifikation
Durchscheinend | |
Borosilikatglas | |
Ausguss | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
3000 ml | |
Matt | |
Je 1 | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24164Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen