Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A
Messzylinder Klasse A aus Glas zur präzisen Messung von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messzylinder Klasse A aus Borosilikatglas bieten eine Skala in blauer Keramikfarbe und einen Sechskantfuß.
30.18 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Class | Klasse A |
Typ | Messzylinder |
Skalenfarbe | Blau |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11577832
|
Fisherbrand™
FB55676 |
1000 ml | 10 ml |
132.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11547832
|
Fisherbrand™
FB55673 |
100 ml | 1 ml |
77.60 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11517832
|
Fisherbrand™
FB55670 |
10 ml | 0.2 ml |
54.35 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12962320
|
Fisherbrand™
FS60022A-2000 |
2000 ml | 20 ml | N/A | ||||||
11557832
|
Fisherbrand™
FB55674 |
250 ml | 2 ml |
75.60 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11527832
|
Fisherbrand™
FB55671 |
25 ml | 0.5 ml |
64.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11567832
|
Fisherbrand™
FB55675 |
500 ml | 5 ml |
106.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11537832
|
Fisherbrand™
FB55672 |
50 ml | 1 ml |
74.76 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12952310
|
Fisherbrand™
FS60022A-5 |
5 ml | 0.1 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
Messen Sie Flüssigkeiten mit präzisen Messzylindern der Glasklasse A. Fisherbrand™ Borosilikatflaschen der Klasse A mit Graduierung haben eine blaue Keramikskala und einen sechseckigen Sockel.
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduierungen aus blauer Keramik
- Sechseckige Grundfläche
- Individueller Nachbestellungscode für jeden Artikel
- Herunterladbares Chargenzertifikat über die Normerfüllung
Spezifikation
Hexagonal | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Blaue Keramik |
Klasse A | |
Blau | |
Konformitätszertifikat | |
Autoklavierbar |