Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A
Messzylinder Klasse A aus Glas zur präzisen Messung von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messzylinder Klasse A aus Borosilikatglas bieten eine Skala in blauer Keramikfarbe und einen Sechskantfuß.
Marke: Fisherbrand™ FB55674
39.91 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Messen Sie Flüssigkeiten mit präzisen Messzylindern der Glasklasse A. Fisherbrand™ Borosilikatflaschen der Klasse A mit Graduierung haben eine blaue Keramikskala und einen sechseckigen Sockel.
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduierungen aus blauer Keramik
- Sechseckige Grundfläche
- Individueller Nachbestellungscode für jeden Artikel
- Herunterladbares Chargenzertifikat über die Normerfüllung
Spezifikation
Hexagonal | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
320 mm | |
Borosilikatglas | |
250 ml | |
Blaue Keramik | |
Autoklavierbar |
Blau | |
Klasse A | |
Messzylinder | |
40 mm | |
Konformitätszertifikat | |
2 ml | |
±1 ml |