Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A
Messzylinder Klasse A aus Glas zur präzisen Messung von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messzylinder Klasse A aus Borosilikatglas bieten eine Skala in blauer Keramikfarbe und einen Sechskantfuß.
Marke:  Fisherbrand™
32.70 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21836" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11517832
  • 52.20 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Messen Sie Flüssigkeiten mit präzisen Messzylindern der Glasklasse A. Fisherbrand™ Borosilikatflaschen der Klasse A mit Graduierung haben eine blaue Keramikskala und einen sechseckigen Sockel.
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduierungen aus blauer Keramik
  • Sechseckige Grundfläche
  • Individueller Nachbestellungscode für jeden Artikel
  • Herunterladbares Chargenzertifikat über die Normerfüllung 
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Hexagonal
Borosilikatglas
Klasse A
15 mm
Konformitätszertifikat
0.2 ml
Messzylinder
±0.1 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
10 ml
135 mm
Blaue Keramik