Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A
Messzylinder Klasse A aus Glas zur präzisen Messung von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messzylinder Klasse A aus Borosilikatglas bieten eine Skala in blauer Keramikfarbe und einen Sechskantfuß.
Marke: Fisherbrand™
63.80 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21836" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.74600kg
Beschreibung
Messen Sie Flüssigkeiten mit präzisen Messzylindern der Glasklasse A. Fisherbrand™ Borosilikatflaschen der Klasse A mit Graduierung haben eine blaue Keramikskala und einen sechseckigen Sockel.
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduierungen aus blauer Keramik
- Sechseckige Grundfläche
- Individueller Nachbestellungscode für jeden Artikel
- Herunterladbares Chargenzertifikat über die Normerfüllung
Spezifikation
Blau | |
Hexagonal | |
Borosilikatglas | |
Klasse A | |
67 mm | |
Konformitätszertifikat | |
10 ml |
Messzylinder | |
±5 ml | |
DIN 12680, ISO 4788, BS 604 | |
1000 ml | |
464 mm | |
Blaue Keramik | |
Ja |