Learn More
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE
Säule für die Schwerkraftchromatographie, hergestellt aus Schläuchen mit mittlerer Wand und 821000 PTFE-Absperrhahn
480.00 CHF - 1135.00 CHF
Spezifikation
Typ | Chromatographiesäule |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ionenaustausch-Chromatographie |
Menge | Je 1 |
USP-Typ | Typ I |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11827433
|
Kimble Chase™
420540-0650 |
500 mm | 64 mm |
779.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11837433
|
Kimble Chase™
420540-0660 |
600 mm | 64 mm |
882.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11847433
|
Kimble Chase™
420540-0750 |
500 mm | 75 mm |
995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11857433
|
Kimble Chase™
420540-0760 |
600 mm | 75 mm |
1135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11857423
|
Kimble Chase™
420540-0430 |
300 mm | 38 mm |
480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13416349
|
Kimble Chase™
420540-0450 |
500 mm | 38 mm |
585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807433
|
Kimble Chase™
420540-0530 |
300 mm | 50 mm |
636.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11817433
|
Kimble Chase™
420540-0630 |
300 mm | 64 mm |
641.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Glasfritte mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron am unteren Ende als Unterstützung für Säulenverpackungsmaterial
Specifications
Chromatographiesäule | |
Je 1 | |
Borosilikatglas |
Ionenaustausch-Chromatographie | |
Typ I | |
Mit ausgefranster Scheibe und PTFE-Absperrhahn |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE