Learn More
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision Precision™ Wasserbäder
Marke: Thermo Scientific™ 3166185
Beschreibung
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Eigenschaften:
Edelstahl-Petrischalengestell
- Abmessungen: 24,8 x 22,2 x 15,9 cm (9,75 x 8,75 x 6,25 in.)
- Fasst Petrischalen mit Abmessungen von 80 x 50 mm oder 30 x 90 mm
Edelstahl-Reagenzglasgestell
- Abmessungen: 25,4 x 21,6 x 14 cm (10 x 8,5 x 5,5 in.)
- Die Öffnungen sind 1 Zoll (2,5 cm) quadratisch
- Fasst 50 Röhrchen bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
- Clipbefestigung erforderlich
- Abmessungen: 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 in.)
Spezifikation
1,5 ml-Mikrofugengestell (Klemmenverschluss erforderlich) | |
Precision™ Schüttelwasserbäder | |
30 Röhrchen mit 1,5 ml |
30 x 1,5 ml | |
Gestell für Mikroröhrchen | |
Rostfreier Stahl |