Learn More
Julabo™ Reagenzglasgestelle für Wasserbad
Marke:  Julabo™ 8970344
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10123362
  • 172.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Spezifikation
Gestell für Reagenzgläser
SW22, SW23, TW12, TW20, TW8 Wasserbad
50 Reagenzgläser, Durchm. 16/17 mm
Rostfreier Stahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ Reagenzglasgestelle für Wasserbad > Edelstahl; geeignet für 50 Reagenzgläser, Durchmesser:16/17mm