Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
46.60 CHF - 163.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP |
---|---|
Klasse | A |
Material | AR-GLAS |
Typ | Vollpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15338207
|
BRAND™
30601 |
0,5 mL |
142.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15188254
|
BRAND™
30602 |
1 ml |
113.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15121607
|
BRAND™
30603 |
2 mL |
113.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15214069
|
BRAND™
30605 |
3 mL |
68.30 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15181627
|
BRAND™
30606 |
4 ml |
79.25 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15181307
|
BRAND™
950606 |
4 ml |
47.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15197655
|
BRAND™
950607 |
5 mL |
46.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15208918
|
BRAND™
30609 |
7 mL |
93.20 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15128264
|
BRAND™
30613 |
15 ml |
86.45 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15198254
|
BRAND™
30615 |
25 mL |
89.70 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15379212
|
BRAND™
30617 |
40 mL |
129.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15111677
|
BRAND™
30619 |
100 mL |
163.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™
- Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 0,5 bis 100 ml
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
USP | |
A | |
AR-GLAS | |
Vollpipette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert