Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
Marke: BRAND™ 950606
42.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™
- Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 0,5 bis 100 ml
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
USP | |
AR-GLAS™ | |
Vollpipette |
A | |
4 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert > 4 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur