Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
Marke:  BRAND™ 950607
40.89 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15197655
  • 46.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™
  • Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
  • Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
  • Erhältlich in allen ISO-Größen von 0,5 bis 100 ml
  • Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP
AR-GLAS
Vollpipette
A
5 mL
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert > 5 ml