Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipetten aus Glas mit einer Markierung, Klasse A, USP, zertifiziert
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
Marke: BRAND™ 30617
105.75 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™
- Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 0,5 bis 100 ml
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
USP | |
AR-GLAS | |
Vollpipette |
A | |
40 mL |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen