Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS mit Zertifikat
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke: BRAND™ 950618
48.55 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- AR-GLAS™ Konstruktion gemäß DIN EN ISO 648
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Klasse AS, DE-M-Markierung
- Wartezeit 5 Sekunden
- Mit USP-Chargenzertifikat.
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
±0,05 ml USP | |
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
Rot | |
540 mm |
Ja | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
DE-Markierung | |
50 ml | |
Volumetrische Vollpipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen