Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS mit Zertifikat
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
46.10 CHF - 51.10 CHF
Spezifikation
Kalibriert | Yes |
---|---|
Kalibrierung | Volumenabgabe |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
Klasse | AS |
Material | AR-GLAS |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15423393
|
BRAND™
950612 |
10 mL |
46.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15353558
|
BRAND™
950616 |
30 mL |
49.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15536124
|
BRAND™
950618 |
50 ml |
51.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- AR-GLAS™ Konstruktion gemäß DIN EN ISO 648
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Klasse AS, DE-M-Markierung
- Wartezeit 5 Sekunden
- Mit USP-Chargenzertifikat.
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Yes | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
DE-Markierung |
Volumenabgabe | |
AS | |
Yes | |
Volumetric Bulb Pipet |