Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Kompakte Büretten aus Borosilikatglas
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Die BRAND™ Blaubrand™ Kompaktbüretten aus Borosilikatglas sind auch einfach zu reparieren, da alle Einzelkomponenten austauschbar sind.
93.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 800 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Class | Klasse AS |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10397482
|
BRAND™
13916 |
25 ml |
93.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10464342
|
BRAND™
13918 |
50 ml |
93.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
- Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen.
- Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar.
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN EN ISO 385).
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Schellbachstreifen.
Spezifikation
800 mm | |
Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn | |
Klasse AS |
Borosilikatglas | |
PTFE | |
DIN EN ISO 385, USP |